2-Chlorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10832.0B
A10832.30
A10832.0BEA
2550
CZK
A10832.0B
A10832.30
2-Chlorobenzoic acid ≥98%
2-Chlorobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 118-91-2
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 173°(343°F)
Melting Point: 138-142°
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 907340
Merck Reference: 14,2124
MDL No.: MFCD00002412
Vzorec:
C₇H₅ClO₂ Bod varu: 284…286 °C Bod tání: 138…142 °C Hustota: 1,544 Bod vzplanutí: 173 °C (343 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002412 CAS číslo: 118-91-2 EINECS: 204-285-4 Merck Index: 14,2124 |