Tisk…
2,6-Dichlorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10542.06 A10542.14 A10542.22
A10542.06EA 556 CZK
A10542.06 A10542.14 A10542.22
2,6-Dichlorobenzoic acid ≥98%
2,6-Dichlorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 50-30-6 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 141-145° Beilstein Reference: 973858
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01
Bod varu: 299
Bod tání: 141…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002418
CAS číslo: 50-30-6
EINECS: 200-025-9