Tisk…
2,6-Dichlorobenzoic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
113200250 113200100
ACRO113200250EA 3550 CZK
ACRO113200250 ACRO113200100
2,6-Dichlorobenzoic acid 98+%
2,6-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01
Bod varu: 299
Bod tání: 141…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002418
CAS číslo: 50-30-6
EINECS: 200-025-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %