Tisk…
2,5-Dichlorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
163240500 163242500 163240100
ACRO163240500EA 2400 CZK
ACRO163240500 ACRO163242500 ACRO163240100
2,5-Dichlorobenzoic acid 97%
2,5-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Bod varu: 301 °C (760 mmHg)
Bod tání: 152…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002416
CAS číslo: 50-79-3
EINECS: 200-065-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %