Tisk…
2,4-Dichlorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12372.0B A12372.30
A12372.0BEA 3990 CZK
A12372.0B A12372.30
2,4-Dichlorobenzoic acid ≥98%
2,4-Dichlorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 50-84-0 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 159-164° Beilstein Reference: 1868192
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01
Bod varu: 310
Bod tání: 159…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002414
CAS číslo: 50-84-0
EINECS: 200-067-8