Tisk…
2,4-Dichlorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
160900010 160900050 160901000 160902500
ACRO160900010EA 4970 CZK
ACRO160900010 ACRO160900050 ACRO160901000 ACRO160902500
2,4-Dichlorobenzoic acid 98%
2,4-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01
Bod varu: >200 °C (760 mmHg)
Bod tání: 160…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002414
CAS číslo: 50-84-0
EINECS: 200-067-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0