2,3-Dichlorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10522.09
A10522.18
A10522.09EA
1720
CZK
A10522.09
A10522.18
2,3-Dichlorobenzoic acid ≥98%
2,3-Dichlorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 50-45-3
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 166-170°
Beilstein Reference: 1946217
Vzorec:
C₇H₄Cl₂O₂ MW: 191.01 Bod tání: 166…170 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002413 CAS číslo: 50-45-3 EINECS: 200-039-5 |