2-Chloro-5-nitrobenzonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B24287.06
B24287.14
B24287.22
B24287.06EA
917
CZK
B24287.06
B24287.14
B24287.22
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile ≥99%
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 16588-02-6
Molecular Formula: C7H3ClN2O2
Formula Weight: 182.57
Melting Point: 104-107°
Beilstein Reference: 1818642
Vzorec:
C₇H₃ClN₂O₂ MW: 182,57 g/mol Bod varu: 119…122 °C (0,6 mmHg) Bod tání: 104…107 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007292 CAS číslo: 16588-02-6 EINECS: 240-643-6 |