Tisk…
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L06883.03 L06883.06
L06883.03EA 865 CZK
L06883.03 L06883.06
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6575-11-7 Molecular Formula: C7H5ClN2 Formula Weight: 152.58 Melting Point: 133-137° Beilstein Reference: 2717090 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00015546
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Bod varu: 301 °C (1013 hPa)
Bod tání: 133…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015546
CAS číslo: 6575-11-7
EINECS: 229-501-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III