Tisk…
2,5-Dichlorobenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A14141.06 A14141.14
A14141.06EA 2400 CZK
A14141.06 A14141.14
2,5-Dichlorobenzonitrile ≥98%
2,5-Dichlorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 21663-61-6 Molecular Formula: C7H3Cl2N Formula Weight: 172.01 Melting Point: 128-131° Beilstein Reference: 2045293 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00019741
Vzorec: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Bod varu: 269 °C (1013 hPa)
Bod tání: 128…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019741
CAS číslo: 21663-61-6
EINECS: 244-518-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III