Tisk…
2,3-Dichlorobenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A14809.06 A14809.14
A14809.06EA 2580 CZK
A14809.06 A14809.14
2,3-Dichlorobenzonitrile ≥98%
2,3-Dichlorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6574-97-6 Molecular Formula: C7H3Cl2N Formula Weight: 172.01 Melting Point: 60-65° Boiling Point: 114°/6mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016372
Vzorec: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Bod varu: 114 °C (6 mmHg)
Bod tání: 60…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016372
CAS číslo: 6574-97-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III