Tisk…

4-Chlorobenzonitrile 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

151871000 151870250 151875000
ACRO151871000EA 2770 CZK
ACRO151871000 ACRO151870250 ACRO151875000
4-Chlorobenzonitrile 99%
4-Chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClN
Bod varu: 223 °C (1013 hPa)
Bod tání: 91…94 °C
Hustota: 1,1133 g/cm³ (16.8 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001813
CAS číslo: 623-03-0
EINECS: 210-765-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow Flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 94 °C
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR