Tisk…
3-Chlorobenzonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: m-Chlorobenzonitrile
A13237.09 A13237.18 A13237.30 AB114672.0010
A13237.09EA 1140 CZK
A13237.09 A13237.18 A13237.30 ABCRAB114672.0010
3-Chlorobenzonitrile ≥99%
3-Chlorobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 766-84-7 Molecular Formula: C7H4ClN Formula Weight: 137.57 Flash Point: 97°(206°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 94°/10mm Beilstein Reference: 1906694 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001798
Vzorec: C₇H₄ClN
MW: 137.57
Bod varu: 94 °C (10 mmHg)
Bod tání: 39…42 °C
Hustota: 1.14
Bod vzplanutí: 97 °C (206 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001798
CAS číslo: 766-84-7
EINECS: 212-172-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III