Tisk…
2-Chlorobenzonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: o-Chlorobenzonitrile
108670010 108672500
ACRO108670010EA 7360 CZK
ACRO108670010 ACRO108672500
2-Chlorobenzonitrile 99%
2-Chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClN
MW: 137.57
Bod varu: 232
Bod tání: 43…46 °C
Bod vzplanutí: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001779
CAS číslo: 873-32-5
EINECS: 212-836-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 46 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %