Tisk…
4-Chlorobenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
8.02453.0250EA 1150 CZK
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
4-Chlorobenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO
MW: 140.57
Bod varu: 214
Bod tání: 46
Hustota: 1.196 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003379
CAS číslo: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 935 mg/l (20 °C)
Melting Point 46 °C
Molar Mass 140.57 g/mol
Boiling Point 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.36 hPa (25 °C)
Flash Point 88 °C
Density 1.19 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 302 °C