4-Chlorobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12757.30
A12757.0B
A12757.0I
A12757.30EA
1210
CZK
A12757.30
A12757.0B
A12757.0I
4-Chlorobenzaldehyde ≥98%
4-Chlorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 104-88-1
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 88°(190°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 385858
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003379
Vzorec:
C₇H₅ClO MW: 140.57 Bod varu: 213…214 °C Bod tání: 45…49 °C Hustota: 1.196 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003379 CAS číslo: 104-88-1 EINECS: 203-247-4 UN: 3077 ADR: 9 III |