3-Chlorobenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13254.14
A13254.22
A13254.36
A13254.14EA
1330
CZK
A13254.14
A13254.22
A13254.36
3-Chlorobenzaldehyde ≥97%
3-Chlorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 587-04-2
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5640
Odour: Characteristic
Melting Point: 16-18°
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 507098
MDL No.: MFCD00003350
Vzorec:
C₇H₅ClO Bod varu: 213…214 °C Bod tání: 16…18 °C Hustota: 1,239 Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003350 CAS číslo: 587-04-2 EINECS: 209-596-9 |