Tisk…
3-Chlorobenzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
108610250 108611000
ACRO108610250EA 1410 CZK
ACRO108610250 ACRO108611000
3-Chlorobenzaldehyde 99%
3-Chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO
Bod varu: 213…215 °C (760 mmHg)
Bod tání: 17…18 °C
Hustota: 1,241 g/cm³
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003350
CAS číslo: 587-04-2
EINECS: 209-596-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %