Tisk…
5-Chlorosalicylaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
A14069.06 A14069.14 A14069.22
A14069.06EA 1460 CZK
A14069.06 A14069.14 A14069.22
5-Chlorosalicylaldehyde ≥98%
5-Chlorosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 635-93-8 Molecular Formula: C7H5ClO2 Formula Weight: 156.57 Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 636632
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Bod varu: 105 °C (12 mmHg)
Bod tání: 99…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003331
CAS číslo: 635-93-8
EINECS: 211-244-4