5-Chlorosalicylaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
405030250
405031000
405030050
ACRO405030250EA
5450
CZK
ACRO405030250
ACRO405031000
ACRO405030050
5-Chlorosalicylaldehyde 98%
5-Chlorosalicylaldehyde
Vzorec:
C₇H₅ClO₂ Bod varu: 105 °C (12 mmHg) Bod tání: 102…103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003331 CAS číslo: 635-93-8 EINECS: 211-244-4 UN: 3077 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 99 to 103 °C |
GC | ≥97.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Free amine | ≤0.0002 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...