3,5-Dichlorobenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13325.14
A13325.06
A13325.14EA
8580
CZK
A13325.14
A13325.06
3,5-Dichlorobenzaldehyde ≥97%
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 10203-08-4
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Melting Point: 60-66°
Boiling Point: 235-240°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00003352
Vzorec:
C₇H₄Cl₂O MW: 175.01 Bod varu: 235…240 °C Bod tání: 60…66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003352 CAS číslo: 10203-08-4 EINECS: 233-499-0 UN: 1759 ADR: 8 III |