3,4-Dichlorobenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B24706.06
B24706.14
B24706.06EA
817
CZK
B24706.06
B24706.14
3,4-Dichlorobenzaldehyde ≥97%
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄Cl₂O MW: 175,01 g/mol Bod varu: 247…248 °C Bod tání: 41…44 °C Bod vzplanutí: 135 °C (275 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003351 CAS číslo: 6287-38-3 EINECS: 228-520-5 UN: 1759 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...