Tisk…
2-chlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
124974-100G 124974-500G
SIAL124974-100GEA 1130 CZK
SIAL124974-100G SIAL124974-500G
2-chlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-chlorbenzaldehyd
Vzorec: C₇H₅ClO
Bod varu: 211,9 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10 °C
Hustota: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003304
CAS číslo: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
UN: 3265
ADR: 8,III