2-chlorbenzaldehyd ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13488.30
A13488.09
A13488.0B
A13488.30EA
941
CZK
A13488.30
A13488.09
A13488.0B
2-chlorbenzaldehyd ≥97%
2-chlorbenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 89-98-5
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5675
Odour: Pungent
pH: 2.9
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 385877
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00003304
Vzorec:
C₇H₅ClO Bod varu: 212 °C Bod tání: 10…12 °C Hustota: 1,249 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003304 CAS číslo: 89-98-5 EINECS: 201-956-3 UN: 3265 ADR: 8,III |