Tisk…
2-chlorbenzaldehyd 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
154610010 154610050 154611000 154612500 154615000
ACRO154610010EA 5260 CZK
ACRO154610010 ACRO154610050 ACRO154611000 ACRO154612500 ACRO154615000
2-chlorbenzaldehyd 99%
2-chlorbenzaldehyd
Vzorec: C₇H₅ClO
Bod varu: 211,9 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,25 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003304
CAS číslo: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1 % (as chlorobenzoic acid)