2,6-Dichlorobenzaldehyde 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13295.22
A13295.14
A13295.36
A13295.22EA
2060
CZK
A13295.22
A13295.14
A13295.36
2,6-Dichlorobenzaldehyde 98
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 83-38-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 135°(275°F)
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 124°/10mm
Beilstein Reference: 386477
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00003307
Vzorec:
C₇H₄Cl₂O MW: 175.01 Bod varu: 124 °C (10 mmHg) Bod tání: 69…73 °C Bod vzplanutí: 135 °C (275 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003307 CAS číslo: 83-38-5 EINECS: 201-472-2 UN: 3261 ADR: 8 III |