2,5-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13525.06
A13525.14
A13525.22
A13525.06EA
3100
CZK
A13525.06
A13525.14
A13525.22
2,5-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 6361-23-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₄Cl₂O Bod varu: 231…233 °C Bod tání: 53…58 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00156140 CAS číslo: 6361-23-5 EINECS: 228-832-1 UN: 1759 ADR: 8,III |