Tisk…
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
359940010 359940050
ACRO359940010EA 1030 CZK
ACRO359940010 ACRO359940050
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Bod tání: 54…58 °C
MDL Number: MFCD00156140
CAS číslo: 6361-23-5
EINECS: 228-832-1
UN: 3261
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %