Tisk…
2,4-Dichlorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
164140050 164141000 164145000
ACRO164140050EA 1060 CZK
ACRO164140050 ACRO164141000 ACRO164145000
2,4-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Bod varu: 233 °C (1013 hPa)
Bod tání: 69…73 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003305
CAS číslo: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥97.5 %