2,3-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10118.18
A10118.30
A10118.18EA
2460
CZK
A10118.18
A10118.30
2,3-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄Cl₂O Bod varu: 143…145 °C (30 mmHg) Bod tání: 61…65 °C Hustota: 1,33 Bod vzplanutí: 135 °C (275 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010127 CAS číslo: 6334-18-5 EINECS: 228-711-3 UN: 1759 ADR: 8,III |