Tisk…
2,3-Dichlorobenzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
232670250 232671000
ACRO232670250EA 1750 CZK
ACRO232670250 ACRO232671000
2,3-Dichlorobenzaldehyde 99%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Bod varu: 144 °C (30 mmHg)
Bod tání: 60…64 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (100 °C)
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010127
CAS číslo: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥98.5 %