Chlorbenzen, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
08650-5ML-F
08650-25ML-F
08650-5ML-FEA
4440
CZK
08650-5ML-F
08650-25ML-F
Chlorbenzen, Supelco®
Chlorbenzen
Vzorec:
C₆H₅Cl MW: 112.56 Bod varu: 130 Bod tání: –45 °C Hustota: 1.11 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 28 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000530 CAS číslo: 108-90-7 EINECS: 203-628-5 UN: 1134 ADR: 3 III REACH: 01-2119432722-45 Merck Index: 13,02139 |