Tisk…
Chlorbenzen ≥99.5% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
404490010 404490025
ACRO404490010EA 2880 CZK
ACRO404490010 ACRO404490025
Chlorbenzen ≥99.5% ACS
Chlorbenzen
Vzorec: C₆H₅Cl
Bod varu: 131 °C (760 mmHg)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1,1075 g/cm³
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000530
CAS číslo: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤30 APHA
Residue after evaporation ≤0.02 %
Titrable acid ≤0.004 meq/g