Tisk…
1,4-Dichlorbenzen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: p-Dichlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D56829-25G D56829-100G D56829-3KG D56829-500G
SIALD56829-25GEA 938 CZK
SIALD56829-25G SIALD56829-100G SIALD56829-3KG SIALD56829-500G
1,4-Dichlorbenzen, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlorbenzen
Vzorec: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Bod varu: 173,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48…50 °C
Hustota: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000604
CAS číslo: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03082