1,4-Dichlorbenzen 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
p-Dichlorobenzene
113190010
113190025
ACRO113190010EA
1590
CZK
ACRO113190010
ACRO113190025
1,4-Dichlorbenzen 99+%
1,4-Dichlorbenzen
Vzorec:
C₆H₄Cl₂ MW: 147 Bod varu: 174 °C (760 mmHg) Bod tání: 52…56 °C Hustota: 1.24 g/cm³ Bod vzplanutí: 67 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000604 CAS číslo: 106-46-7 EINECS: 203-400-5 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,03082 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 55 °C |
GC | ≥99.0 % |
UV Lambda max | 528 nm (in Methanol) |
Fluorescence max | 547 nm (in Methanol) |
Optimum lasing | 563 nm (in Methanol) |
Suitability | (for use as a laser dye) Passes test |
Molar absorption coefficient | 104000 l/(mole.cm) (Lambda max) |