1,3-Dichlorbenzen ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13688.0B
A13688.30
A13688.36
A13688.0BEA
4770
CZK
A13688.0B
A13688.30
A13688.36
1,3-Dichlorbenzen ≥98%
1,3-Dichlorbenzen
Purity: 98%
CAS No.: 541-73-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: -25°
Boiling Point: 173°
Beilstein Reference: 956618
Merck Reference: 14,3055
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000573
Vzorec:
C₆H₄Cl₂ Bod varu: 173 °C Bod tání: –25 °C Hustota: 1,288 Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000573 CAS číslo: 541-73-1 EINECS: 208-792-1 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,3055 |