Tisk…
1,3-Dichlorbenzen 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
151180010 151180250 151182500 151185000
ACRO151180010EA 5560 CZK
ACRO151180010 ACRO151180250 ACRO151182500 ACRO151185000
1,3-Dichlorbenzen 98%
1,3-Dichlorbenzen
Vzorec: C₆H₄Cl₂
Bod varu: 173 °C (1013 hPa)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 1,28 g/cm³
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000573
CAS číslo: 541-73-1
EINECS: 208-792-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03080
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %