1,2-Dichlorbenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03238.1000
8.03238.2500
8.03238.1000EA
1420
CZK
8.03238.1000
8.03238.2500
1,2-Dichlorbenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichlorbenzen
Vzorec:
C₆H₄Cl₂ Bod varu: 180,5 °C (1013 hPa) Bod tání: –17 °C Hustota: 1,309 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000535 CAS číslo: 95-50-1 EINECS: 202-425-9 UN: 1591 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03081 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 0.13 g/l (20 °C) |
Melting Point | -17 °C |
Molar Mass | 147 g/mol |
Boiling Point | 180 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (20 °C) |
Flash Point | 66 °C |
Explosion Limit | 2.2 - 12 %(V) |
Density | 1.31 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 640 °C |
Synonyms | o-Chlorobenzene |
Hill Formula | C6H4Cl2 |
Chemical Formula | 1,2-(Cl)2C6H4 |