Tisk…
1,2-Dichlorbenzen 99+% for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: o-Dichlorobenzene
222055000 222050025
ACRO222055000EA 2920 CZK
ACRO222055000 ACRO222050025
1,2-Dichlorbenzen 99+% for spectroscopy
1,2-Dichlorbenzen
Vzorec: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Bod varu: 179…180 °C (760 mmHg)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,3 g/cm³
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000535
CAS číslo: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03081
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.0 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g