Tisk…
1,2-Dichlorbenzen 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: o-Dichlorobenzene
113180010 113180025 113180250
ACRO113180010EA 1780 CZK
ACRO113180010 ACRO113180025 ACRO113180250
1,2-Dichlorbenzen 99%, pure
1,2-Dichlorbenzen
Vzorec: C₆H₄Cl₂
Bod varu: 179…180 °C (760 mmHg)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,3 g/cm³
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000535
CAS číslo: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03081
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Suitability for use as a laser dye
Molar extinction coefficient ≥105000 (lambda max)