Tisk…
1,2,4-Trichlorbenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21152.1000 8.21152.2500
8.21152.1000EA 1550 CZK
8.21152.1000 8.21152.2500
1,2,4-Trichlorbenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trichlorbenzen
Vzorec: C₆H₃Cl₃
Bod varu: 214,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000547
CAS číslo: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09704
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.049 g/l (20 °C)
Melting Point 17 °C
Molar Mass 181.45 g/mol
Boiling Point 213.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Explosion Limit 2.5 - 6.6 %(V)
Density 1.45 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 571 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials