1,2,4-Trichlorbenzen ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A10130.36
A10130.0E
A10130.36EA
1180
CZK
A10130.36
A10130.0E
1,2,4-Trichlorbenzen ≥99%
1,2,4-Trichlorbenzen
Purity: 99%
CAS No.: 120-82-1
Molecular Formula: C6H3Cl3
Formula Weight: 181.45
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.572
Melting Point: 17°
Boiling Point: 213°
Solubility: Miscible with ether, benzene, CS2
Merck Reference: 14,9631
UN No.: 2321
MDL No.: MFCD00000547
Vzorec:
C₆H₃Cl₃ MW: 181,45 g/mol Bod varu: 213 °C Bod tání: 17 °C Hustota: 1,454 Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000547 CAS číslo: 120-82-1 EINECS: 204-428-0 UN: 2321 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9631 |