Tisk…
1,2,4-Trichlorbenzen 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
157900010 157900025 157900100
ACRO157900010EA 2130 CZK
ACRO157900010 ACRO157900025 ACRO157900100
1,2,4-Trichlorbenzen 99%, pure
1,2,4-Trichlorbenzen
Vzorec: C₆H₃Cl₃
Bod varu: 214 °C (760 mmHg)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 1,45 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000547
CAS číslo: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09704
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Neutrality Passes test