Tisk…
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
157780050 157782500
ACRO157780050EA 618 CZK
ACRO157780050 ACRO157782500
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 98%
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Vzorec: C₆H₂Cl₄
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: 139…142 °C
Hustota: 1,732 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000549
CAS číslo: 95-94-3
EINECS: 202-466-2
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light pink to grey Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 142 °C
GC ≥97.5 %