Tisk…
Phenyl benzoate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
162060050 162061000 162065000
162060050.EA 1090 CZK
162060050. 162061000. 162065000.
Phenyl benzoate 99%
Phenyl benzoate
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Bod varu: 299 °C (1013 hPa)
Bod tání: 68…70 °C
Hustota: 1,041 g/cm³ (131 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003072
CAS číslo: 93-99-2
EINECS: 202-293-2
Merck Index: 12,07429
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g