Tisk…
Pyromellitic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00784.0005 8.00784.0050 8.00784.0250
8.00784.0005EA 930 CZK
8.00784.0005 8.00784.0050 8.00784.0250
Pyromellitic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Pyromellitic acid
Vzorec: C₁₀H₆O₈
MW: 254.15
Bod varu: 516
Bod tání: 272
Hustota: 1.79 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002471
CAS číslo: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 12,08188
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 15 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 260 °C
Molar Mass 254.15 g/mol
Density 1.79 g/cm3 (20 °C)