Tisk…
Pyromellitic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
B23099.22 B23099.36
B23099.22EA 1180 CZK
B23099.22 B23099.36
Pyromellitic acid 96%
Pyromellitic acid
Purity: 96% CAS No.: 89-05-4 Molecular Formula: C10H6O8 Formula Weight: 254.15 Melting Point: 281-285° Merck Reference: 14,8004 MDL No.: MFCD00002471
Vzorec: C₁₀H₆O₈
MW: 254.15
Bod varu: 516
Bod tání: 281…285 °C
Hustota: 1.79 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002471
CAS číslo: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 12,08188