Tisk…
Pyromellitic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
105310050 105311000 105315000
ACRO105310050EA 978 CZK
ACRO105310050 ACRO105311000 ACRO105315000
Pyromellitic acid 96%
Pyromellitic acid
Vzorec: C₁₀H₆O₈
Bod varu: 516 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002471
CAS číslo: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 12,08188
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %
GC ≥97.5 %