Trimesic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15947.18
A15947.22
A15947.30
A15947.36
A15947.18EA
1790
CZK
A15947.18
A15947.22
A15947.30
A15947.36
Trimesic acid ≥98%
Trimesic acid
Purity: 98%
CAS No.: 554-95-0
Molecular Formula: C9H6O6
Formula Weight: 210.14
Flash Point: 328°(622°F)
Melting Point: 374-376°
Beilstein Reference: 2053080
MDL No.: MFCD00002517
Vzorec:
C₉H₆O₆ Bod tání: 374…376 °C Bod vzplanutí: 328 °C (622 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002517 CAS číslo: 554-95-0 EINECS: 209-077-7 |