Tisk…
Trimesic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
105350050 105350500 105355000
ACRO105350050EA 942 CZK
ACRO105350050 ACRO105350500 ACRO105355000
Trimesic acid 98%
Trimesic acid
Vzorec: C₉H₆O₆
MW: 210,14 g/mol
Bod tání: 380 °C
Bod vzplanutí: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002517
CAS číslo: 554-95-0
EINECS: 209-077-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
UV Lambda max 590 to 596 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient 67400 l/(mol.cm) (at Lambda max)